Tlačiť
Aceton ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Propanone
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85384.320EA 113.25 EUR
85384.320
Aceton ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Mw: 58,08 g/mol
Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <-20 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
OSN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vzhled Čirá bezbarvá kapalina
Identita (IR) Vyhovuje
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Odparek Max. 0,0003 %(m)
Voda Max. 0,3 %(m)
Barva Max. 10 APHA
GC/ECD dioxiny, furany a PCB Max. 5 ng/l
GC/ECD pesticidy (jako lindan) Max. 5 ng/l
GC/NPD pesticidy (jako parathion) Max. 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) Max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM až 1,2,4-TCB (jako TCM) Max. 2,0 ng/ml
GC/FID C10 až C40 (jako n-dekan) Max. 2,0 ng/ml
GC/MSD C10 až C40 (jako dekan; 30-600amu) Max. 2,0 ng/ml
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation