Tlačiť
Ethylacetát ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85387.320EA 177.44 EUR
85387.320
Ethylacetát ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
Mw: 88,11 g/mol
Teplota varu: 77,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009171
Číslo CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
OSN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Odparek Max 0,0003%
Zabarvení Max 10 APHA
Voda Max 0,03%
GC/ECD dioxiny, furany & PCB Max 5 ng/l
GC/ECD pesticidy (jako lindan) Max 5 ng/l
GC/NPD pesticidy (jako parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM až 1,2,4-TCB (jako TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 až C40 (jako n-dekan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 až C40 (jako dekan; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtrováno přes filtr o velikosti pórů 0,22 µm, baleno při inertní atmosféře. Vyhovuje
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation