Tlačiť
2-Propanol ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85391.320EA 116.64 EUR
85391.320
2-Propanol ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Mw: 60,1 g/mol
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Odparek Max 0,0003%
Zabarvení Max 10 APHA
Voda Max 0,05%
GC/ECD dioxiny, furany & PCB Max 5 ng/l
GC/ECD pesticidy (jako lindan) Max 5 ng/l
GC/NPD pesticidy (jako parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM až 1,2,4-TCB (jako TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 až C40 (jako n-dekan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 až C40 (jako dekan; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtrováno přes filtr o velikosti pórů 0,22 µm, baleno při inertní atmosféře. Vyhovuje
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation