Tlačiť
Toluen, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85393.320EA 144.78 EUR
85393.320
Toluen, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Mw: 92,14 g/mol
Teplota varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 12,09667
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Odparek Max 0,0003%
Zabarvení Max 10 APHA
Voda Max 0,05%
GC/ECD dioxiny, furany & PCB Max 5 ng/l
GC/ECD pesticidy (jako lindan) Max 5 ng/l
GC/NPD pesticidy (jako parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM až 1,2,4-TCB (jako TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 až C40 (jako n-dekan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 až C40 (jako dekan; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtrováno přes filtr o velikosti pórů 0,22 µm, baleno při inertní atmosféře. Vyhovuje
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation