Strojek slouží k otevírání, plnění a uzavírání želatinových tobolek při individuální přípravě léčiv. Výměnné pracovní desky jsou z Akrylonu s atestem o fyziologické nezávadnosti. Kovové části strojku jsou mosazné s niklovou vrstvou.
- Přilnavost ke stolu je zajištěno gumovými nožkami
- Velikost kapslí: 00, 0, 1, 2
Capsule loader
The loader is designed to help and speed up loading of 100 pcs of gelatine capsules into the HEROS capsule filler. The loader is made of physiologically harmless material and is fully washable. The grates are made of polished stainless steel, sides of satin anodized aluminium, the feeding hopper is a polyurethane resin cast.
Objednávacie informácie: Accessories on request: replaceable plates, capsule loader, tamping device