Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Multi-Function Air Quality Measuring Apparatus, testo 445 (Testo)
Dodávateľ: Testo
TEST0560.4450EA 699 EUR InStock
TEST0560.4450
Multi-Function Air Quality Measuring Apparatus, testo 445 (Testo)
Weather Stations
This portable instrument measures temperature, relative humidity, dew point, absolute humidity, degree of humidity, enthalpy, all types of air velocity (in ducts, duct openings or extractors), volume flow, pressure and indoor air quality.
  • Automatic mean calculation and volume flow measurement
  • Automatic allocation of duct cross-section to location (max. 99 locations)
  • Internal data logger (3000 readings)
  • Simultaneous measurement of up to 6 parameters
Accuracy: NTC: ±0,5 % of mv (100...+150 °C); ±0,2 °C (−25...+74,9 °C); ±0,4 °C (−50...+25,1 °C); ±0,4 °C (75...+99,9 °C)
Humidity / velocity : See probe data
Ambient CO: ±5 % of mv (+100 t1 +500 ppm CO); ±5 ppm CO (0 t1 +100 ppm t3)
Pressure: ±0,1 % of mv
Informace o dodávce: Supplied with a AA battery for approximately 45 hours of use and calibration protocol.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo