Tlačiť
Řezačky Whatman Uni-Core™ pro odběrové karty vzorků
Dodávateľ: Qiagen
Whatman™
512-0638EA 118.55 EUR
512-0638 QIAGWB100076 QIAGWB100073 512-0637 QIAGWB100074 QIAGWB100082 512-0018 512-0019 QIAGWB100078
Řezačky Whatman Uni-Core™ pro odběrové karty vzorků
Vzorkovače Vzorkovače pevné
Manuální děrovače Uni-Core™ mají ostrý nerezový břit. Jednorázový model poskytuje až 500 děr čistě a efektivně. Použití doporučeného řezacího postupu minimalizuje riziko přenosu vzorku mezi kartami. Doprovázející řezací podložka (k dispozici zvlášť) umožňuje čistý řez vzorku a prodlužuje životnost řezacího hrotu.