Tlačiť
Hľadali ste: Nádoby na vzorky pro analyzátory
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: BRAND
Opis: PS, transparent.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PS, transparent.
Dodávateľ: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: Cups made of PS for auto analyser.
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is sui...
Dodávateľ: RATIOLAB
Opis: Made of clear PS.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: PS, clear.
Katalógové číslo: (SIMPB720-8)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: These analyser cups are made of PS.
Merná jednotka: 1 * 10.000 items
Katalógové číslo: (720-0812)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Polystyrene cup with polyethylene lid graduated at 10 and 20 ml.
Merná jednotka: 1 * 200 items
Katalógové číslo: (DELT200103)
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Single use PS cups suitable for cell counting.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Cups made of PS.
Katalógové číslo: (391-3720)
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: Cups made of PS.
Merná jednotka: 1 * 1.250 items
Katalógové číslo: (SIMPB720-40)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: PE, translucent.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom