Tlačiť
Double spatula, micro
Dodávateľ: Usbeck
USBE3303EA 5.21 EUR
USBE3303
Double spatula, micro
Špachtle
Stainless steel.
  • Rigid
  • One spatula end (width of blade 5 mm)
  • One spoon end (width of spoon 5 mm)