Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Drug testing for urine, test stripes
Dodávateľ: SURESCREEN
700-9564EA 79.8 EUR InStock
700-9564 SURECOS200 SUREAMS300 720-1305 SUREPPXS SURETRAMS SUREGFENS SUREOXYS 720-0730 SUREGTRAMS 700-9569 720-1266 700-9634 720-0723 SUREMAMPS300 720-0657 700-9544 SURECAS150 720-0770 700-9637 720-0737 SUREMAMPS500 720-0761 700-9551
Drug testing for urine, test stripes
Drug Tests Test Strips
Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 minutes. Each individual strip is provided in a foil pouch, to ensure the high quality of the product is retained throughout the shelf-life.
  • More than 20 different drug tests available
  • Easy to perform test routine
  • Clear results in 3 minutes
  • Greater than 99% accuracy
  • For detecting recent drug use approx. 1-8 days
Recommended markets and use:
On-site screening
Safety critical situations
Random screening
For-cause screening
Monitoring rehabilitation
Drug Type Options:
ACL - Clonazepam
AMP - Amphetamines
BAR - Barbiturates
BUP - Buprenorphine
BZO - Benzodiazepines
COC - Cocaine
EDDP - Methadone Metabolite
ETG - Ethyl Glucuronide
FEN - Fentanyl
K2 - Synthetic Cannabis (K2/Spice)
KET - Ketamine
MAMP - Methamphetamines
MDMA - Ecstasy
MOP - Morphine
MTD - Methadone
OPI - Opiates
OXY - Oxycodone
PCP - Phencyclidine
PPX - Propoxyphene
TCA - Tricyclic Antidepressants
TRA - Tramadol
THC - Cannabis
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo