Tlačiť
Weighing dishes
Dodávateľ: Funke-Gerber
GERB5490EA 15.53 EUR
GERB5490
Weighing dishes
Lodičky Lodičky navažovací
Aluminium.
  • Wid lid
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance