Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
HPLC and GC certified vial kits
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
548-1488EA 467 EUR InStock
548-1488 548-1489
HPLC and GC certified vial kits
Vials Chromatography Vials
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
  • Each batch of HPLC and GC certified kits is tested on 15 critical parameters. In a realistic method, an HPLC/UV and GC/MS-test of vials/closure combination of blanks and contaminations will be carried out
  • The batch-specific test certificate, with the HPLC and GC chromatograms, can be handed out upon request
Balenie: The HPLC and GC certified kits are supplied completely shrink-wrapped to ensure origin, purity and transport safety.
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo