Tlačiť
Hľadali ste: Aplikátory filmu
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (732-3335)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kompaktní a přenosný aplikátor víček pro velmi snadné použití, stačí pouze jedna operace pro dosažení přesného a těsného utěsnění širokého spektra des...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (391-1278)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Váleček z měkké gumy, který je doporučován pro zajištění pevné a důsledné aplikace lepicí fólie na mikrodestičky.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (391-0241)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Sealing film applicator, VWR®, Fóliové uzavírací lopatky, nesterilní
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: The Automatic Film Applicator Standard provides a reliable basis to apply coating films to test charts, panels or foils in a uniform and reproducible ...
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Prismatic film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses. The prism applicators are ava...
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Spiral type applicator with a film width of 250 mm and available in ranges from 4 to 200 μm. Ideal for application of film onto thin materials, such a...
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Multi-functional film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The applicators are availabl...
Katalógové číslo: (SIMEVF1550)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Multi-functional film applicator (Octoplex) with 8 pre-defined thickness sides for applying paint films of 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µm. Fil...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Bird-type film applicators feature one flat edge and one application side for applying a pre-defined coating thickness. Bird-type applicator single ga...
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Stainless steel spiral applicators with a film width of 320 mm are round bars tightly wound with stainless steel wire. The diameter of the wire, in wo...
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Katalógové číslo: (732-0907)
Dodávateľ: Corning
Opis: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (732-1380)
Dodávateľ: Corning
Opis: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (SIMEVF1590)
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom