Tlačiť
Hľadali ste: Aplikátory těsnící filmu
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (391-1278)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Váleček z měkké gumy, který je doporučován pro zajištění pevné a důsledné aplikace lepicí fólie na mikrodestičky.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (391-0241)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Sealing film applicator, VWR®, Fóliové uzavírací lopatky, nesterilní
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (732-3335)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kompaktní a přenosný aplikátor víček pro velmi snadné použití, stačí pouze jedna operace pro dosažení přesného a těsného utěsnění širokého spektra des...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (732-0907)
Dodávateľ: Corning
Opis: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Katalógové číslo: (732-1380)
Dodávateľ: Corning
Opis: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Katalógové číslo: (732-2705)
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: Convenient, handheld applicator for sealing tapes onto plates.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Katalógové číslo: (731-0461)
Dodávateľ: iST Scientific Ltd
Opis: This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (293-1411)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Sealing film applicator, Roller, rubber, Amplate™
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (479-1248)
Dodávateľ: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: Thermo Scientific™ SuperSealer ensures a proper seal on plates, blocks and storage tube racks.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (DIVEBRAY-4000)
Dodávateľ: DIVERSIFIED BIOTECH
Opis: Roller used to seal microplates uniformly.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom