Tlačiť
VWR®, Časovač digitální, tříkanálový
Dodávateľ: VWR
VWR®
609-0216EA 54.14 EUR
609-0092 609-0216
VWR®, Časovač digitální, tříkanálový
Časovace/Stopky Časovače digitální
  • Časovací kapacita: 19 hodin, 59 minut, 59 sekund
  • Funkce: Odpočítávání nahoru/dolů, time-in/-out, paměť pro kanály T1, T2 a T3, alarm, stopky a hodiny ¹²/₂₄ hodin
  • Třířádkový displej umožňuje simultánní nebo individuální odpočítávání alarmu až tří testů
  • Hlasitý alarm s vysokým decibelem zazní, když čas uplyne 1 minutu, nebo jej lze ztišit ručně
  • Extra velké číslice jsou snadno čitelné z celé laboratoře
Certifikácie: Kalibrace ve shodě s ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001, akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
Informace o dodávce: baterii, magnet a certifikát.