Tlačiť
Bezpečnostní přilby, Style 600
Dodávateľ: Scott Safety
Style 600
SCTS2011259EA 0 EUR
111-2236 SCTS2011259 SCTS2011287
Bezpečnostní přilby, Style 600
Přilby Přilby bezpečnostní
Style 600 nabízí perfektní kombinaci pohodlí, stability a rovnováhy k zajištění vysokého stupně přijatelnosti nositeli v nejnáročnějších prostředích ochrany hlavy. Přilba je vyrobena z prémiové kvality UV, stabilizovaného trvanlivého ABS polymeru pro dlouhotrvající ochranu. K dispozici jsou různé pokrývky hlavy; volitelný HXSPEC EN 166 ‘Grade B’ (120 m/s) integrovaný oční štít s úchyty pro snadné stažení a nasazení.
  • Postranní deformace účinkem boční síly (LD)
  • 30 mm Euro doplňkový slot s plochými panely pro snadné uchycení
  • Vymodelované výřezy umožňují snadné nošení chráničů sluchu
  • Pokrývky hlavy z terylenu s froté potítkem, které nasákne pot
  • Dýhové žlaby odvádí vodu
Hmotnost 367 to 408 g, v závislosti na modelu
Certifikácie: EN 397