Výukový a laboratorní mikroskop s integrovanou kamerou a odnímatelným tabletem.
- odlévaný rám s vysokou stabilitou v ergonomickém provedení pro pozorování v procházejícím světle
- tablet může být otočen libovolným směrem a snadno oddělen od mikroskopu
- otvor u otočné hlavice lze využít jako držadlo
- N-Plan objektivy s fungicidní úpravou
- intenzitu bílého osvětlení lze regulovat otočným knoflíkem
- účinná úsporná LED lampa
Vícejazyčný tablet s dotykovým displejem pro bezdrátové nebo Bluetooth® připojení napájený lithium-iontovou baterií. Přečtěte si prosím další pokyny uvedené v přiložené dokumentaci.
Objednávacie informácie: Keyboard for tablet is sold separately.
Informace o dodávce: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, OTG cable (micro-B to USB-A), USB camera cable (micro-B to USB-B). Includes image analysis ProView software.