Tento mikroskop je ideální řešení pokud potřebujete rychlé a spolehlivé výsledky, především v aplikacích in vivo při kultivaci tkáňových kultur.
- intenzitu účinného LED osvětlení lze regulovat: ideální pro pozorování v procházejícím světle
- kondenzor může být odstraněn a pracovní vzdálenost tak může být prodloužena až na 150 mm
- díky pevnému stolku je limitována únava rukou
- dvouřadý stolek (skleněný/kovový) s otvorem pro malé vzorky
- objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností LWD planachromatické (IOS) s fungicidní úpravou
Informace o dodávce: dodáno připravené k použití, s okuláry, objektivy, prachovým krytem, zelenými filtry (IF550) a univerzálním napájecím zdrojem.