Tlačiť
Boxy hlubokomrazící, −86 °C
VWRI471-1142
Boxy hlubokomrazící, −86 °C
Volně stojící hlubokomrazící boxy spolehlivě chrání vzorky a snadno se obsluhují díky řídícímu a kontrolnímu panelu ve výšce očí.
  • odolné zařízení, konstrukce skříně z oceli válcované za studena, s povrchovou úpravou práškovou barvou, která odolává odlupování a vzniku rzi
  • čtvery vnitřní dveře snižují možnost úniku studeného vzduchu a zlepšují obnovu teploty po otevření dveří
  • izolace: HFC foukaná PU pěna s vysokou hustotou (127 mm)
  • robustní police z nerezové oceli (nastavitelné po přírůstcích 25 mm, max. nosnost: 45,4 kg)
  • těsnění maximalizují teplotu skříně a zabraňují vzniku námrazy
  • ergonomická klika s možností použití visacího zámku umožňuje ovládání jednou rukou a je vybavena integrovaným zámkem
  • 2” kolečka s aretací pro snadnou instalaci s převážením
  • jasný a čitelný displej zobrazuje aktuální teplotu a (volitelně) teplotu sondy vzorku
  • chladivo: první fáze R-404a; druhá fáze R-290. R508-b
  • informační řídicí jednotka pro zjednodušené řízení a monitorování
  • RS485 rozhraní
  • lze připojit volitelný záznamník teplotního grafu (7 dní) a záznamník dat
Teplotní rozsah: −50... −86 °C
Certifikácie: Certifikace: UL, cUL, CE