Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Digital multimeter, auto-range, Traceable®
Dodávateľ: VWR Collection
Traceable®
620-1920EA 50.3 EUR InStock
620-1920 VWRU23609-210
Digital multimeter, auto-range, Traceable®
Electrical Meters Digital Multimeters
This multimeter has been designed specifically for checking the electrical functions of scientific equipment in laboratories. It helps to save money and time by eliminating costly repairs. Ideal for testing batteries, fuses, recorder outputs, cables, wall plugs, probes, printed circuit boards, and complex electronic instrumentation.
  • Features an audible beep for checking continuity, ensuring instant detection of shorts/opens in probes, cables, or circuit boards
  • Meter instantly displays the correct value by automatically selecting the proper range
  • Four-digit, 3/8-inch-high LCD shows the exact resistance or voltage unit and indicates negative polarity with a minus sign
  • Unit ranges are from 1 millivolt to 400 volts AC/DC and 0.1 to 2,000,000 ohms
  • Accuracy is 2 units, or 2% of the reading
  • Sampling rate is twice a second
  • Intuitive operation makes directions almost unnecessary
Certifikácie: Compliance with Traceable® certificate indicates traceability to standards provided by NIST.
Informace o dodávce: Supplied with case, batteries, pair of needle probes, pair of alligator probes, instructions and Traceable® certificate.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo