Tlačiť
Bezpečnostní skříně, pod pracovní desku, typ UB-S-90K, řada UB
Dodávateľ: asecos
135-1935EA 5284.82 EUR
MSGA31827001
Bezpečnostní skříně, pod pracovní desku, typ UB-S-90K, řada UB
Bezpečnostní skříň pod pracovní desku s chladicí jednotkou, připojená na systém nucené ventilace s filtrem, požární odolnost 90 minut.
  • odolná konstrukce: vyrobená z ocelových plechů s práškovou úpravou
  • pohodlná obsluha, zásuvná police zůstane otevřená v jakékoliv pozici, vnitřní prostor dobře přehledný - přístup ke všem nádobám
  • přístup pouze pro autorizované osoby: zásuvná police může být uzamčena a stav zámku je indikován pomocí indikátoru (červená/zelená)
  • mobilní: kolečka s lištou, snadná manipulace se skříní
  • ventilace: zabudovaný systém cirkulace vzduchu s vícestupňovým filtračním systémem
  • chladicí jednotka: stálé chlazení uvnitř skříně s chlazením až do +2 °C (při teplotě okolí max. 25 °C)
Certifikácie: Test ohněm v peci dle EN 14470-1, CE označení
Objednávacie informácie: Dodáno bez vnitřního vybavení. Vnitřní vybavení se konfiguruje zvlášť. Více informací naleznete na adrese www.vwr.com nebo kontaktujte svého obchodního zástupce VWR, který Vám poskytne více informací.
Informace o dodávce: Informace o ceně doručení Vám poskytneme na vyžádání.