  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Enzyme Buffers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Enzyme that removes phosphate groups from nucleotides, proteins and alkaloids.
UOM:  1 * 4 l
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   These stable peroxide and diethanolamine substrate buffers produce optimised, reliable and convenient stock solutions for HRP and alkaline phosphatas...
číslo v katalógu: (J63878.AK)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Factor XA protease digestion buffer 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Enzyme storage buffer in PBS and glycerol, autoclaved 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Enzyme storage buffer in TBS and glycerol, autoclaved 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5