Tlačiť
Hľadali ste: Pufry klonovací
61  results were found
SearchResultCount:"61"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (E522-100ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l) for biotechnology, sterile
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cloning Buffer, EDTA, 0,5 M sterile solution
Katalógové číslo: (J614-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cloning Buffer, SM BUFFER
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Certifikáty
Katalógové číslo: (E521-100ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (E694-250ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/l)
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (J837-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,8 (2 mol/l)
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L)
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Cloning Buffer, Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Dodávateľ: APPLICHEM LIFESCIENCE
Opis: Cloning Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Katalógové číslo: (A4577.1000)
Dodávateľ: APPLICHEM LIFESCIENCE
Opis: Cloning Buffer, TRIS buffer solution (1 mol/l)
Merná jednotka: 1 * 1 L
Katalógové číslo: (ROCKMB-016)
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: This product was aseptically filtered through a Millipore 0,22 µm filter into clean, pre-sterilised containers. The product was tested on trypticase s...
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: Cloning Buffer, TE buffer (1X)
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 61
no targeter for Bottom