Tlačiť
Čerpadla peristaltická
VWR®
VWRI181-4000 VWRI181-4003 VWRI181-4004 VWRI181-4001 VWRI181-4002
Čerpadla peristaltická
Robustní design je nenáročný na údržbu. Pevná okluze zaručuje spolehlivé a přesné výsledky při čerpání nebo dávkování. K čerpadlu mohou být připojeny hadičky různých materiálů a čerpadlo může být využito pro široký rozsah aplikací s libovolnými nároky.
  • průtok v rozmezí od 0,002 až do 180 ml/min
  • hlavy umožňují vysokou rychlost čerpání
  • lze použít hadičky velikostí od 0,19 až do 2,79 mm ID
These units are supplied as complete pumping systems, consisting of a pump, motor and control in a stackable steel housing. With standard flow ranges from 0,002 to 220 ml/min and pressure to 2,5 bar, these quality peristaltic pumps provide an ideal cost effective alternative to syringe pumps. A robust, fixed occlusion design allows reliable, accurate pumping and dispensing with a wide variety of tubing materials and varying differential pressure applications.
Tubing to be used:
PP1010, PP1080 and PP1300: microbore int. Ø 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06 and 2,79 mm
PP2201: int. Ø 0,8, 1,6, 3,1 and 4,8 mm (1,6 mm wall thickness)
PP2202: 0,8, 1,6 and 3,1 (1,6 mm wall thickness)
Certifikácie: Complies with stringent safety standards of UL, ETL, CE, C1 and with RoHS and WEEE directives. EN 61326-1/A2: 2001 (EMC Directive); EN 809 (EU Machinery Directive).