Tlačiť
Thiosíran sodný solution 2.12 N
Dodávateľ: Hach
HACH2686832EA 67.43 EUR
HACH2686832
Thiosíran sodný solution 2.12 N
Thiosíran sodný
For determination of high range hypochlorite (bleach) concentrations by drop-count titration.
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158,11 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7