Tlačiť
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
Dodávateľ: WTW
SenTix® SensoLyt®
662-2129EA 672.2 EUR
662-2129 662-2128 662-2130 662-2122 662-2121 662-2131 662-1720 662-2049
pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
Elektrody Elektrody pH
High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be connected to an IDS cable or to a wireless module.
  • inteligentní elektrody: jsou automaticky rozeznány měřicím zařízením, každý senzor je přesně identifikován
  • Digitální: signály měření jsou zpracovávány digitálně a poskytují velmi přesná data
  • měření integrity elektrod pomocí QSC (Quality Sensor Control)
  • elektrody IDS ukládají své sériové číslo a své kalibrační záznamy
  • bezdrátový provoz: není nutné používat kabely
Objednávacie informácie: elektrody jsou dodávány se zástrčkou na hlavě, bez kabelu nebo bezdrátového modulu, které je třeba objednat samostatně.