Tlačiť
VWR®, Brýle ochranné, Rome
Dodávateľ: VWR
Rome
111-1842EA 13.48 EUR
111-1842
VWR®, Brýle ochranné, Rome
Brýle
Zavinovací ochranné brýle nabízející pohodlné a přizpůsobené nošení po celý den.
  • Adjustable temple length enables wearers to fit the eyewear to their facial profile
  • Lightweight, frameless design
  • Soft nose bridge for added comfort
  • Easy lens replacement
Certifikácie: Vyhovující EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (rám); VWR® 2C-1,2 1 FT (objektiv)