Tlačiť
VWR®, Brýle ochranné, London
Dodávateľ: VWR
London
111-1845EA 11.24 EUR
111-1845
VWR®, Brýle ochranné, London
Brýle
Stylové ochranné brýle s výborným vzhledem, funkčností a spolehlivostí.
  • tvarovaný nosní můstek
  • měkké, protiskluzové konce postranic
  • vhodné pro menší obličeje
Certifikácie: Vyhovující EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (rám); VWR® 2C-1,2 1 FT (objektiv)