Barium metaphosphate ≥90%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
22641.22EA
74.81
EUR
22641.22
22641.36
Barium metaphosphate ≥90%
Barium metaphosphate
Vzorec:
Ba(PO₃)₂ Mw: 295,25 g/mol Teplota tavenia: 1560 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061417 Číslo CAS: 13762-83-9 EINECS: 237-362-6 OSN: 1564 ADR: 6.1,III |