Tlačiť
Barium metaphosphate ≥90%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
22641.22EA 74.81 EUR
22641.22 22641.36
Barium metaphosphate ≥90%
Barium metaphosphate
Vzorec: Ba(PO₃)₂
Mw: 295,25 g/mol
Teplota tavenia: 1560 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061417
Číslo CAS: 13762-83-9
EINECS: 237-362-6
OSN: 1564
ADR: 6.1,III