Tlačiť
Tungsten carbide cobalt ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
22955.30EA 378.58 EUR
22955.30 22955.A1
Tungsten carbide cobalt ≥99% (metals basis)
Tungsten carbide cobalt
Vzorec: WC:Co; 94:6 %
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064847
Číslo CAS: 12774-15-1
OSN: 3178
ADR: 4.1,III