Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
30139.06EA
67.03
EUR
30139.06
30139.14
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate ≥95%
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate
Vzorec:
C₄H₁₄NO₂PS₂ Mw: 203,25 g/mol Teplota tavenia: 165…175 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012635 Číslo CAS: 1068-22-0 EINECS: 213-942-4 |