Tlačiť

1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování

30854.03EA 319.4 EUR
30854.03
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Vzorec: C₁₄H₃₂N₄
Mw: 256,44 g/mol
Teplota tavenia: 34…36 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005106
Číslo CAS: 41203-22-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR