Tlačiť
Oxid hlinitý 10% (w/v) in toluene polymeric precursor
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Alumina C
42767.ADEA 284.56 EUR
42767.AD 42767.AK 42767.AB
Oxid hlinitý 10% (w/v) in toluene polymeric precursor
Oxid hlinitý
Applications: Aluminum oxide sealants/films
Vzorec: Al₂O₃
Mw: 101,96 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
OSN: 1993
ADR: 3,II