Tlačiť
Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated, M.W. 4200
Dodávateľ: Thermo Scientific
43769.K2EA 291.01 EUR
43769.K2 43769.AK 43769.K4 43769.AD
Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated, M.W. 4200
Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated
Vzorec: [Si(CH₃)₂O]n
Mw: 45,092 g/mol
Hustota: 0,97
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01325012
Číslo CAS: 70131-67-8