Tlačiť
Oxid hlinitý, Drysphere® desiccant, with indicator 20%
Synonymá: Alumina C
46126.30EA 55.99 EUR
46126.30 46126.A1
Oxid hlinitý, Drysphere® desiccant, with indicator 20%
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Mw: 101,96 g/mol
Teplota varu: 2980 °C
Teplota tavenia: 2045 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6