Antimony, AAS standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
47197.APEA
116.41
EUR
47197.AP
47197.AE
Antimony, AAS standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Standardy
Standardy kationické
Standardy - antimon