Tlačiť
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 97%
Varování
H33358.MDEA 75.36 EUR
H33358.MD H33358.03
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 97%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Vzorec: C₇H₇FO₃S
Mw: 190,19 g/mol
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09264549
Číslo CAS: 398456-87-6