Tlačiť
Platina 5% on carbon paste wetted with ca. 50% water, sulfided B106032-5
Dodávateľ: Thermo Scientific
H36544.06EA 129.73 EUR
H36544.06
Platina 5% on carbon paste wetted with ca. 50% water, sulfided B106032-5
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1