Tlačiť
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H50374.06EA 567.08 EUR
H50374.06 H50374.03
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₅S
Mw: 236,63 g/mol
Teplota tavenia: 171…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052974
Číslo CAS: 17243-13-9
ADR: 8,III