Tlačiť
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
H51921.03EA 119.48 EUR
H51921.03 H51921.06
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Vzorec: C₂₆H₃₂B₂O₄
Mw: 430,16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16294538
Číslo CAS: 863992-56-7