Tlačiť
DL-Glutamic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
H63075.22EA 219.24 EUR
H63075.22 H63075.36 H63075.14
DL-Glutamic acid 95%
DL-Glutamic acid
Vzorec: C₅H₉NO₄
Mw: 147,13 g/mol
Číslo MDL: MFCD00063113
Číslo CAS: 617-65-2
EINECS: 210-522-2