Tlačiť
3-Fluoro-2-nitrotoluene 96%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H63574.MDEA 23.69 EUR
H63574.MD H63574.03 H63574.06
3-Fluoro-2-nitrotoluene 96%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Teplota tavenia: 17…18 °C
Číslo MDL: MFCD08458093
Číslo CAS: 3013-27-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III