Tlačiť
(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H64019.03EA 91.46 EUR
H64019.03 H64019.06 H64019.MD
(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid 98%
(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃BO₂
Mw: 248,088 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11045054
Číslo CAS: 881913-20-8