Tlačiť
Methyl-5-bromosalicylate 98+%
Varování
H64372.14EA 312.83 EUR
H64372.14 H64372.06
Methyl-5-bromosalicylate 98+%
Methyl-5-bromosalicylate
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Mw: 231,05 g/mol
Teplota tavenia: 61…65 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016460
Číslo CAS: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4