Tlačiť
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H66696.14EA 169.16 EUR
H66696.14 H66696.06
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Mw: 171,24 g/mol
Teplota varu: 152…153 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,060
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064114
Číslo CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
OSN: 2922
ADR: 8,III