Tlačiť
TB Solution-II
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60028.AKEA 172.38 EUR
J60028.AK
TB Solution-II
Činidla pro nukleové kyseliny Činidla transformační
For transformation of competent cells.
Contains 250 mM potassium chloride, 15 mM calcium chloride, 10 mM HEPES, 55 mM manganese chloride, pH 6,5.