Tlačiť
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60325.K2EA 136.83 EUR
J60325.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527