Tlačiť
AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60916.AEEA 69.01 EUR
J60916.AE J60916.AK
AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
Pufry Pufry biologické
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 115-69-5
MDL No.: MFCD00004678
Pozor: Storage Temperature: 2 to 8 °C