Tlačiť
GTE buffer
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62597.AKEA 70.58 EUR
J62597.AK J62597.AE
GTE buffer
Pufry Pufry extrakční
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification