Tlačiť
Zlato 99%, nanoparticles 15 nm reactant-free OD1 (Abs. 520 nm)
Dodávateľ: Thermo Scientific
J67286.AEEA 415.62 EUR
J67286.AE J67286.AC
Zlato 99%, nanoparticles 15 nm reactant-free OD1 (Abs. 520 nm)
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196,97 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5